Imprimer
Ninhydrine solution R2 Reag. Ph. Eur. 1058305
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Indanetrione hydraté
87878.180EA 109 EUR
87878.180
Ninhydrine solution R2 Reag. Ph. Eur. 1058305
Ninhydrine
Ninhydrin R (3 g) in 100 ml of a 45,5 g/l solution of sodium metabisulphite R.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₉H₆O₄
Poids moléculaire: 178,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Commander maintenant
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022