Imprimer
Argent nitrate 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) en solution aqueuse
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
85698.360
85698.290EA 185 EUR
85698.290 PRLS85698.360
Argent nitrate 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
1 ml = 1 mg Cl
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM