Imprimer
Celite® 545, filtre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
349670025 349675000 349670100
349670025.EA 221 EUR
349670025. 349675000. 349670100.
Celite® 545, filtre
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Particle size ≤25 % (Retained on 150 mesh)
Wet density 255 to 370 g/l
pH 9.0 to 11.0 (10 % slurry)
Permeability 2.7 to 4.2 Darcy
Calcium oxide (CaO) 0.3 % (Typical)
Magnesium oxide (MgO) 0.3 % (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) 91.5 % (Typical)
Aluminium oxide (Al2O3) 1.0 % (Typical)
Iron(III)oxide (Fe2O3) 1.5 % (Typical)