Imprimer
Celite® 535, filtre
Marques : MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
815550.1 815550.5
MANA815550.1EA 40.9 EUR
MANA815550.1 MANA815550.5
Celite® 535, filtre
Celite® 535, filtre
Formule: SiO₂
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9