Imprimer
Celite® 503, filtre
Marques : MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
815540.1 815540.5
MANA815540.1EA 53.4 EUR
MANA815540.1 MANA815540.5
Celite® 503, filtre
Celite® 503, filtre
Formule: O₂Si
Numéro CAS: 68855-54-9