Gel de silice, Pore dim.: 60 Å, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MQ100
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 Point de fusion: 1710 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 |