Trinitrate de gadolinium hexahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitrate de gadolinium (III) hexahydraté, Gadolinium (III) nitrate hexahydraté
Formule:
GdN₃O₉·6H₂O Poids moléculaire: 451.36 Point de fusion: 91 °C Densité: 2.4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149728 Numéro CAS: 19598-90-4 EINECS: 233-437-2 UN: 1477 ADR: 5.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |
Gadolinium (Gd) | 34 to 36 % |