Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
GADOLINIUM NITRATE, Gadolinium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 94219-55-3
Molecular Formula: Gd(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 343.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.406
Appearance: White
Melting Point: 92°
Merck Reference: 14,4326
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011023
Formule:
Gd(NO₃)₃·xH₂O Poids moléculaire: 343.26 g/mol Densité: 2.406 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149730 Numéro CAS: 94219-55-3 EINECS: 233-437-2 UN: 1477 ADR: 5.1 III |