Imprimer
Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): GADOLINIUM NITRATE, Gadolinium(III) nitrate hydrate
11284.06 11284.14 11284.22
11284.06EA 103 EUR
11284.06 11284.14 11284.22
Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Gadolinium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 94219-55-3 Molecular Formula: Gd(NO3)3.xH2O Formula Weight: 343.26(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.406 Appearance: White Melting Point: 92° Merck Reference: 14,4326 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011023
Formule: Gd(NO₃)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 343.26 g/mol
Densité: 2.406
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149730
Numéro CAS: 94219-55-3
EINECS: 233-437-2
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,4326