di-Ammonium oxalate en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149694 Numéro CAS: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...