Diméthoxy(diphényl)silane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 6843-66-9
Molecular Formula: C14H16O2Si
Formula Weight: 244.37
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 160-162°/15mm
Beilstein Reference: 2940458
MDL No.: MFCD00025690
Formule:
C₁₄H₁₆O₂Si Point d'ébullition: 160…162 °C (15 mmHg) Densité: 1,079 Point éclair: 121 °C (249 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025690 Numéro CAS: 6843-66-9 EINECS: 229-929-1 |