Imprimer
Diéthoxy(diphényl)silane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diphenyldiethoxysilane, Diethoxydiphenylsilane
B22204.18 B22204.30
B22204.18EA 128 EUR
B22204.18 B22204.30
Diéthoxy(diphényl)silane ≥98%
Diéthoxy(diphényl)silane
Purity: 98% CAS No.: 2553-19-7 Molecular Formula: C16H20O2Si Formula Weight: 272.42 Flash Point: 175°(347°F) Refractive Index: 1.5255 Boiling Point: 166-168°/15mm Beilstein Reference: 2281302 MDL No.: MFCD00015126
Formule: C₁₆H₂₀O₂Si
Point d'ébullition: 166…168 °C (15 mmHg)
Densité: 1,033
Point éclair: 175 °C (347 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015126
Numéro CAS: 2553-19-7
EINECS: 219-860-5