Imprimer
Diéthoxy(diméthyl)silane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethyldiethoxysilane
L14725.18 L14725.30 L14725.0B
L14725.18EA 35.5 EUR
L14725.18 L14725.30 L14725.0B
Diéthoxy(diméthyl)silane ≥97%
Diéthoxy(diméthyl)silane
Purity: 97% CAS No.: 78-62-6 Molecular Formula: C6H16O2Si Formula Weight: 148.28 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.3820 Odour: Mild Melting Point: -70° Boiling Point: 111-113° Beilstein Reference: 1736110 UN No.: 2380 MDL No.: MFCD00009068
Formule: C₆H₁₆O₂Si
Point d'ébullition: 111…113 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,865
Point éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009068
Numéro CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II