Imprimer
Diéthoxy(diméthyl)silane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
174635000 174631000
ACRO174635000EA 233 EUR
ACRO174635000 ACRO174631000
Diéthoxy(diméthyl)silane 97%
Diéthoxy(diméthyl)silane
Formule: C₆H₁₆O₂Si
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009068
Numéro CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %