Imprimer
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
305080050 305080250
ACRO305080050EA 179 EUR
ACRO305080050 ACRO305080250
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule: C₈H₁₀O₄
Point d'ébullition: 95 °C (,1 mmHg)
Densité: 1,15 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001333
Numéro CAS: 5231-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %