3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
Purity: 98%
CAS No.: 5231-87-8
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₀O₄ Point d'ébullition: 95 °C (0,1 mmHg) Densité: 1,162 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00001333 Numéro CAS: 5231-87-8 |