Imprimer
Bleu brillant de Coomassie® R250
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bleu de Coomassie® brillant R250, Hydrogéno[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[éthyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium sel de monosodium
A1092.0025 A1092.0100
A1092.0025EA 52.3 EUR
A1092.0025 A1092.0100
Bleu brillant de Coomassie® R250
Bleu brillant de Coomassie® R250
Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Poids moléculaire: 825.98 g/mol
Point de fusion: 174…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5