Imprimer
Bleu brillant de Coomassie® R250, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bleu de Coomassie® brillant R250, Hydrogéno[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[éthyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium sel de monosodium
191490050 191490250 191491000 191495000
ACRO191490050EA 39.5 EUR
ACRO191490050 ACRO191490250 ACRO191491000 ACRO191495000
Bleu brillant de Coomassie® R250, pur
Bleu brillant de Coomassie® R250
Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Poids moléculaire: 825.98 g/mol
Point de fusion: 174…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux to dark purple-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 588 to 596 nm (in 50:50 ethanol:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.2
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)