Imprimer
Bleu brillant de Coomassie G250, grade dédié à la protéomique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrogéno[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[éthyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-2'-méthylbenzhydrylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium sel de monosodium, Bleu de Coomassie® brillant G250
M140-10GEA 80 EUR
M140-10G M140-25G
Bleu brillant de Coomassie G250, grade dédié à la protéomique
Bleu brillant de Coomassie G250
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Poids moléculaire: 854.04 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Em (595 nm, Water) >36300
Protease none detected
Protein Staining Pass
Appearance Blue to red crystalline powder