Bleu brillant de Coomassie G250, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂ Point de fusion: >100 °C Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078482 Numéro CAS: 6104-58-1 EINECS: 228-058-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark blue to dark purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h) |
HPLC | ≥80 % |
UV Lambda max | 608 to 618 nm (in 50:50 IMS:H2O) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.95 to 1.15 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥350 (at lambda max.) |