Imprimer
Ammonium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC300651.1000 MC300651.5000
PRLSMC300651.1000EA 37.7 EUR
PRLSMC300651.1000 PRLSMC300651.5000
Ammonium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Ammonium chlorure
Formule: NH₄Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM