Imprimer
Ammoniaque 7 N methanol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
133710010 133710250 133710251 133710025
ACRO133710010EA 297 EUR
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251 ACRO133710025
Ammoniaque 7 N methanol
Ammoniaque
Formule: NH₃
Poids moléculaire: 17.03 g/mol
Point d'ébullition: -33
Point de fusion: -77
Densité: 0.77 g/cm³
Point éclair: 14 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 3286
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,00492
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N