Imprimer
Ammoniaque 7 M dans le methanol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H30382.AE H30382.AU
H30382.AEEA 138 EUR
H30382.AE H30382.AU
Ammoniaque 7 M dans le methanol
Ammoniaque
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 14°(57°F) MDL No.: MFCD00011418
Formule: NH₃
Poids moléculaire: 17.03 g/mol
Point d'ébullition: -33
Point de fusion: -77
Densité: 0.779
Point éclair: 14 °C (57 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN: 3286
ADR: 3 II
Indice Merck: 14,492