Imprimer
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
A14677.14 A14677.06
A14677.14EA 396 EUR
A14677.14 A14677.06
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle ≥98%
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 55854-46-1 Molecular Formula: C4H2BrClO2S2 Formula Weight: 261.55 Melting Point: 39-42° Boiling Point: 99-101°/0.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00084909
Formule: C₄H₂BrClO₂S₂
Point d'ébullition: 99…101 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084909
Numéro CAS: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II