p-Toluamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 619-55-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 774353
Formule:
C₈H₉NO Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa) Point de fusion: 158…160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008002 Numéro CAS: 619-55-6 EINECS: 210-600-6 |