Imprimer
Chlorure de 4,5-dibromothiophène-2-sulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,5-Dibromothiophene-2-sulphonyl chloride
A13384.06 A13384.03 A13384.14
A13384.06EA 156 EUR
A13384.06 A13384.03 A13384.14
Chlorure de 4,5-dibromothiophène-2-sulfonyle ≥97%
Chlorure de 4,5-dibromothiophène-2-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 81606-31-7 Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2 Formula Weight: 340.45 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 162960 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00041439
Formule: C₄HBr₂ClO₂S₂
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041439
Numéro CAS: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II