Imprimer
Acrylonitrile stabilisé, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00834.0100 8.00834.1000 8.00834.9025 8.00834.9047
8.00834.0100EA 41 EUR
8.00834.0100 8.00834.1000 8.00834.9025 8.00834.9047
Acrylonitrile stabilisé, Sigma-Aldrich®
Acrylonitrile
Formule: C₃H₃N
Point d'ébullition: 77,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83,55 °C
Densité: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001927
Numéro CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3 (6.1),I
Indice Merck: 13,00133
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point -83.55 °C
Molar Mass 53.06 g/mol
Boiling Point 77.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 124 hPa (20 °C)
Flash Point -4.4 °C
Refractive Index 1.391 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 28 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Synonyms Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Hill Formula C3H3N