Acrylonitrile ≥99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone 40 ppm
Stabilized with ca 40 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99+%
CAS No.: 107-13-1
Molecular Formula: C3H3N
Formula Weight: 53.06
Flash Point: 0°(32°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.806
Refractive Index: 1.3910
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -84°
Boiling Point: 77-78°
Beilstein Reference: 605310
Merck Reference: 14,131
UN No.: 1093
MDL No.: MFCD00001927
Formule:
C₃H₃N Point d'ébullition: 77…78 °C Point de fusion: –84 °C Densité: 0,806 Point éclair: 0 °C (32 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001927 Numéro CAS: 107-13-1 EINECS: 203-466-5 UN: 1093 ADR: 3,I Indice Merck: 14,131 |