Imprimer
Acrylonitrile 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
149630010 149630025 149631000 149630100
ACRO149630010EA 77 EUR
ACRO149630010 ACRO149630025 ACRO149631000 ACRO149630100
Acrylonitrile 99+%
Acrylonitrile
Formule: C₃H₃N
Point d'ébullition: 77,3 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83,5 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point éclair: –0,2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001927
Numéro CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Indice Merck: 13,00133
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 35 to 45 ppm MEHQ
Non-volatile matter ≤100 ppm
pH 5.9 to 7.6 (5 % in water)
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Impurity ≤100 ppm Oxazole
Acidity (CH3COOH) ≤20 ppm
Aldehyde (C2H4O) ≤50 ppm
Acetone ≤100 ppm
Peroxides ≤0.2 ppm (as H2O2)