Imprimer
Pyridoxine chlorhydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
A12041.14 A12041.22 A12041.36
A12041.14EA 50 EUR
A12041.14 A12041.22 A12041.36
Pyridoxine chlorhydrate ≥99%
Pyridoxine chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 58-56-0 Molecular Formula: C8H11NO3.HCl Formula Weight: 205.64 Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 3632435 Merck Reference: 14,7982 MDL No.: MFCD00012807
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
Poids moléculaire: 205.64 g/mol
Point de fusion: ∼ 206 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Indice Merck: 13,08072