1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Rouge Organol® BS
CAS No.: 85-86-9
Molecular Formula: C22H16N4O
Formula Weight: 352.40
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 931185
Merck Reference: 14,8884
MDL No.: MFCD00003905
Formule:
C₂₂H₁₆N₄O Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003905 Numéro CAS: 85-86-9 EINECS: 201-638-4 Indice Merck: 14,8884 |