Imprimer
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oil Red, 1-((2-Methyl-4-(o-tolyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol, Scarlet Red, Oil Red BB, 1-({2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]-phenyl}diazenyl)-2-naphthol, Scarlet R, Biebrich scarlet R, Lipid Crimson, Scarlet Red Scharlach, Oil Red IV, Fat Red B, Solvent Red 24, 1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
A12181.22 A12181.14
A12181.22EA 81.9 EUR
A12181.22 A12181.14
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
CAS No.: 85-83-6 Molecular Formula: C24H20N4O Formula Weight: 380.45 Melting Point: ca 185° dec. Merck Reference: 14,8393 MDL No.: MFCD00003893
Formule: C₂₄H₂₀N₄O
Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003893
Numéro CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Indice Merck: 14,8393