Imprimer
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione, (max. 2% H₂O) 99% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TTFA
A10808.14 A10808.22 A10808.36
A10808.14EA 99.8 EUR
A10808.14 A10808.22 A10808.36
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione, (max. 2% H₂O) 99% (poids sec)
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione
Purity: 99% CAS No.: 326-91-0 Molecular Formula: C8H5F3O2S Formula Weight: 222.18 Flash Point: 111°(231°F) Melting Point: 41-44° Boiling Point: 96-98°/8mm Beilstein Reference: 168645 MDL No.: MFCD00005445
Formule: C₈H₅F₃O₂S
Point d'ébullition: 96…98 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 41…44 °C
Point éclair: 111 °C (231 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005445
Numéro CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7