Imprimer
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.18304.0025 1.18304.0100
1.18304.0025EA 591 EUR
1.18304.0025 1.18304.0100
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₅H₁₁O₃SNa
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₅H₁₁NaO₃S
Molar Mass 174.20 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 390 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering