Acide 1-octanesulfonique sel de sodium, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Résultats des tests de spécification
Hill Formula | C₈H₁₇NaO₃S |
Molar Mass | 216.27 g/mol |
Melting Point |
|
pH Value | 5.5 - 7.5 (100 g/L, H₂O, 20 °C) |
Bulk Density | 345 kg/m³ |
Solubility | (20 °C) soluble |
Storage Class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 36/38 |