Imprimer
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.18308.0025 1.18308.0100
1.18308.0025EA 591 EUR
1.18308.0025 1.18308.0100
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₂H₂₅NaO₃S
Molar Mass 272.37 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 330 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering