Imprimer
4-(Phénylazo)résorcinol, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Solvent Orange 1, 4-(Phenylazo)resorcinol
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 34.5 EUR
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
4-(Phénylazo)résorcinol, pur
4-(Phénylazo)résorcinol
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002275
Numéro CAS: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies