Imprimer
1,2-Diéthoxyéthane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diéthylglycol
L14283.AE L14283.AP
L14283.AEEA 50.2 EUR
L14283.AE L14283.AP
1,2-Diéthoxyéthane ≥98%
1,2-Diéthoxyéthane
Purity: 98% CAS No.: 629-14-1 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -74° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1732917 UN No.: 1153 MDL No.: MFCD00009253
Formule: C₆H₁₄O₂
Poids moléculaire: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0.842
Point éclair: 19 °C (66 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009253
Numéro CAS: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3 II