L(-)-2-Amino-3-phénylpropane-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(S)-(-)-2-Amino-3-phénylpropane-1-ol
Formule:
C₉H₁₃NO Poids moléculaire: 151.21 g/mol Point d'ébullition: 278 Point de fusion: 90…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004732 Numéro CAS: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 UN: 3259 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
Specific optical rotation | -21° to -25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |