L(-)-2-Amino-3-phénylpropane-1-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(S)-(-)-2-Amino-3-phénylpropane-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 3182-95-4
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 2208238
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00004732
Formule:
C₉H₁₃NO Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa) Point de fusion: 89…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004732 Numéro CAS: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 UN: 3259 ADR: 8,III |