Imprimer
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% pour la biologie moléculaire
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0219402983 0219402990 0219402980 0219402991 0219402994 0219402995
ICNA0219402983EA 44.9 EUR
ICNA0219402983 ICNA0219402990 ICNA0219402980 ICNA0219402991 ICNA0219402994 ICNA0219402995
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% pour la biologie moléculaire
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Cell culture media component for use in molecular genetics. β-Galactoside inducer.
Storage temperature: -20°C
pH: 5.0 - 7.0 (4% aq soln)
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109,5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0