Imprimer
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) pour la biologie moléculaire sans dioxanne
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A4773.0005 A4773.0025
A4773.0005EA 198 EUR
A4773.0005 A4773.0025
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) pour la biologie moléculaire sans dioxanne
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0