IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% sans dioxanne
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 367-93-1
Molecular Formula: C9H18O5S
Formula Weight: 238.30
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 109-115°
Beilstein Reference: 4631
Optical Rotation: -32° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00063273
Formule:
C₉H₁₈O₅S Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa) Point de fusion: 109…115 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00063273 Numéro CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |