Imprimer
Acide hippurique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
150270050 150271000 150275000 150270025
ACRO150270050EA 47 EUR
ACRO150270050 ACRO150271000 ACRO150275000 ACRO150270025
Acide hippurique 98%
Acide hippurique
Formule: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…191 °C
Densité: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002692
Numéro CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Indice Merck: 13,04735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≤1 % (Benzoic acid)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm