Imprimer
Acide hippurique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
A12690.0B A12690.22 A12690.36
A12690.0BEA 217 EUR
A12690.0B A12690.22 A12690.36
Acide hippurique ≥98%
Acide hippurique
Purity: 98% CAS No.: 495-69-2 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 1073987 Merck Reference: 14,4716 MDL No.: MFCD00002692
Formule: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…191 °C
Densité: 1,371
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002692
Numéro CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Indice Merck: 14,4716