Imprimer
Cellules T CD4⁺, saines
Marques : PROVITRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12194110010 12194109010
PRTV12194110010EA 1110 EUR
PRTV12194110010 PRTV12194109010
Cellules T CD4⁺, saines
Cellules
Les cellules T isolées, notamment les cellules pan-T CD3⁺ et les sous-groupes CD4⁺ et CD8⁺, ont été obtenues par des techniques de séparation cellulaire immunomagnétique utilisant une sélection positive ou négative à partir de cellules mononucléaires. Ces procédures différenciées garantissent l'isolement précis des groupes de cellules T visés. Les lymphocytes T CD4⁺ jouent un rôle dans la coordination des réponses immunitaires, tandis que les lymphocytes T CD8⁺ exercent une fonction cytotoxique.
  • Pureté > 90 % par cytométrie de flux. Test négatif pour les hépatites B et C, le VIH 1/2, le HTLV-I/II, le VIH-1/VHC/VHB.
  • Cryoconservé dans le milieu CryoStor® CS10.
Les cellules ont été prélevées sur des donneurs humains sains, conformément aux formulaires d'autorisation et aux procédures approuvés par le comité d'éthique de la recherche (CERI).
Conservation : Pour une conservation cellulaire prolongée ou une réanimation, il est recommandé de préparer les cellules pour un stockage prolongé en phase vapeur d'azote liquide. Le stockage des cellules en phase liquide d'azote est fortement déconseillé afin d'éviter tout risque de contamination croisée lors de leur retrait. Un stockage à long terme à une température inférieure à −175 °C et, pour un stockage à court terme, une à deux semaines à −80 °C sont autorisées, mais il est recommandé de minimiser cette durée pour garantir une stabilité optimale. Les échantillons décongelés doivent être utilisés immédiatement et non stockés.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant