ThermoSafe® AmbiTech® Pre-Qualified 15 to 25 °C Shippers
Boîtes d'expédition et de transport
AmbiTech® pre-qualified shippers use an inorganic salt-based PCM to provide exceptional temperature control.
Pre-qualified 15 to 25 °C shipper
Tested to several ambient profiles to speed up implementation.
Universal packout simplifies operations; no need to manage the switch from summer to winter and back again
Integrated handles for easy movement
AmbiTech® controlled room temperature systems use PCM to deliver superior temperature control for temperature-sensitive pharmaceuticals, even in the harshest of climates. These systems incorporate AmbiSorb®, a custom inorganic salt PCM which is both economic and non-hazardous. They provide excellent stability in extreme ambient conditions over extended durations. Simple and quick assembly with minimal components saves time and money.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.