ThermoSafe® ChillTech® Pre-Qualified 2 to 8 °C PCM Shippers
Boîtes d'expédition et de transport
ChillTech® is a pre-qualified range of shipping systems providing exceptional temperature control.
Pre-qualified 2 to 8 °C PCM shipper which delivers 3+ days or up to 82 hour performance
EPS insulation base and lid in robust outer corrugate
Universal packout so no need to manage the switch from summer to winter and back again
ChillTech® is a range of shipping systems providing exceptional temperature control for high value pharmaceuticals, biologics, or other temperature-sensitive products. Simple conditioning and mistake-proof packout ensure that products are protected througout the journey. ChillTech® is the natural choice for precious cargo.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.