Imprimer
Varioshake Secoueurs
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L003058 L003062
LAUDL003058EA 1750 EUR
LAUDL003058 LAUDL003062
Varioshake Secoueurs
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.
  • Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
  • Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
  • Technologie de microprocesseur conviviale
  • Clavier à membrane avec symboles distinctifs
  • Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
  • Interface RS232 optionelle , sur demande
  • Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
  • Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.
Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.
Informations de commande: Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.