Imprimer
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
474550250 474551000
474550250.EA 58.5 EUR
474550250. 474551000.
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique 98%
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique
Formule: C₂₄H₂₇NO₂
Point éclair: 230°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059260
Numéro CAS: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %